Läs mer
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine, TRC
Produktkod. 30385240
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385240 250 mg
30378493 500 mg
30378348 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE892870250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6781-17-5
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Synonym 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine, 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine, beta-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine, Tamsulosin EP Impurity F
LEDER CCOc1ccccc1OCCN
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
Formel vikt 181.1103
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.