Läs mer
2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)-1-methylethyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)-1-methylethyl]acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Des((2-(2-ethoxy)phenoxy)ethyl), N-((2-(2-ethoxy)phenoxy)acetyl) Tamsulosin |
| CAS | 133261-17-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Des((2-(2-ethoxy)phenoxy)ethyl), N-((2-(2-ethoxy)phenoxy)acetyl) Tamsulosin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 N2 O6 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (R)-2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-(1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl)acetamid, N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)acetamide, Oxo-Tamsulosin, Tamsulosin amide, Acetamide, N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)-, 2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoyl-phenyl)-1-methyl-ethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O6S/c1-4-27-16-7-5-6-8-17(16)28-13-20(23)22-14(2)11-15-9-10-18(26-3)19(12-15)29(21,24)25/h5-10,12,14H,4,11,13H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,21,24,25)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccccc1OCC(=O)N[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoyl-phenyl)-1-methyl-ethyl]acetamide |
| Visa mer |