Läs mer
2-(2-Ethoxyphenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Ethoxyphenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N4O3/c1-4-8-19-14(21)12-13(17(3)15(19)22)16-10-18(12)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 306.169 |