Läs mer
2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol |
| CAS | 106007-99-2 |
| Molekylformel | C6H15NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-2-7-3-5-9-6-4-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCNCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-(ethylamino)ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vikt | 133.1103 |