Läs mer
2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol, TRC
Produktkod. 30331875
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30331875 50 mg
1 options
Produktkod. 30331875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB43465350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol
CAS 106007-99-2
Molekylformel C6H15NO2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15NO2/c1-2-7-3-5-9-6-4-8/h7-8H,2-6H2,1H3
LEDER CCNCCOCCO
IUPAC-namn 2-[2-(ethylamino)ethoxy]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 133.19
Formel vikt 133.1103