Läs mer
2,2’-Ethylenebis-(5-aminobenzenesulfonate) Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Ethylenebis(5-aminobenzenesulfonate) Disodium Salt |
| CAS | 4285-28-3 |
| Molekylformel | C14 H14 N2 O6 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O6S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22;;/h3-8H,1-2,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2S(=O)(=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;5-amino-2-[2-(4-amino-2-sulfonatophenyl)ethyl]benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.38 |
| Formel vikt | 416.0089 |