Läs mer
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 97+%
Produktkod. 11490001
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490001 10 g 10g
11400011 50 g 50g
11410011 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490001 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044759.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 929-59-9 | C6H16N2O2 | 148.206 g/mol
2,2'-(etylendioxi)bis(etylamin) används för att länka för att bilda konjugat av mangandopade zinksulfidnanopartiklar med folsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 929-59-9
Molekylformel C6H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.206
MDL-nummer MFCD00040474
InChI-nyckel IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether
PubChem CID 70248
IUPAC-namn 2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etanamin
LEDER C(COCCOCCN)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine)
Densitet 1.01 g/mL
Kokpunkt 105°C to 109°C (6 mmHg)
Flampunkt 121°C (250°F)
Linjär formel C6H16N2O2
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1739187
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in 0.4 parts water.
Formel vikt 148.2
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.