Läs mer
2-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-7-6-8-10(16-5)11(9)15/h6-8H,1-5H3 |
| Formel vikt | 252.13 |