Läs mer
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)fenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 18053110
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18053110 25 mg
1 options
Produktkod. 18053110 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)fenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 871550-15-1
Analyt- eller komponentnamn 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H14 F N9 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluconazole Imp. B (EP), Fluconazole USP Related Compound A, Fluconazole USP RC A, 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound A, Fluconazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
LEDER OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4
IUPAC-namn 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-yl)fenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 355.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 355,1305 g/mol