Läs mer
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7F3INO2/c14-8-3-2-7(13(19)20)12(11(8)16)18-10-4-1-6(17)5-9(10)15/h1-5,18H,(H,19,20) |