Läs mer
2-(2-fluorfenyl)etanol, 99 %
Produktkod. 11315649
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315649 5 g 5g
11325649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19998.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50919-06-7
Molekylformel C8H9FO
Molekylvikt (g/mol) 140.16
MDL-nummer MFCD00002887
InChI-nyckel HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC-namn 2-(2-fluorfenyl)etanol
LEDER OCCC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Densitet 1.045
Kokpunkt 72°C (1 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.