Läs mer
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine, 95%
Produktkod. 15428268
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428268 250 mg 250mg
15418268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61699.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72216-04-7 | C10H12FN | 165.211 g/mol
2-(2-Fluorofenyl)pyrrolidin är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(2-Fluorofenyl)pyrrolidin är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72216-04-7
Molekylformel C10H12FN
Molekylvikt (g/mol) 165.211
MDL-nummer MFCD02663474
InChI-nyckel NOJCVVKIBLHAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluorophenyl pyrrolidine, 2-2-fluorophenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,2-2-fluorophenyl, rs-2-2-fluoro-phenyl-pyrrolidine
PubChem CID 3613306
IUPAC-namn 2-(2-fluorfenyl)pyrrolidin
LEDER C1CC(NC1)C2=CC=CC=C2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Färg Färglös
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 165.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.