Läs mer
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine |
| CAS | 72216-04-7 |
| Molekylformel | C10H12FN |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN/c11-9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-12-10/h1-2,4-5,10,12H,3,6-7H2 |
| LEDER | Fc1ccccc1C2CCCN2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vikt | 165.0954 |