Läs mer
(2-[2-(Fmoc-amino)etoxy]etoxy)ättiksyra, 95 %
Produktkod. 15450439
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450439 1 g 1g
15418426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63641.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 166108-71-0 | C21H23NO6 | 385,416 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 166108-71-0
Molekylformel C21H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 385.416
MDL-nummer MFCD01321015
InChI-nyckel XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
PubChem CID 2756092
IUPAC-namn 2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)etoxi]etoxi]ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material (2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)acetic acid
Färg Vitt
Linjär formel FmocNHCH2CH2OCH2CH2OCH2CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 9658732
Formel vikt 385.42
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.