Läs mer
2-(2-formyl-4-methoxyphenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-formyl-4-methoxyphenoxy)acetic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-2-3-9(7(4-8)5-11)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 210.0528 |