Läs mer
2,2'-Furil, 98%
Produktkod. 11488336
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488336 100 g 100g
11468336 5 g 5g
11478336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15386.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 492-94-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-94-4
Molekylformel C10H6O4
Molekylvikt (g/mol) 190.154
MDL-nummer MFCD00003241
InChI-nyckel SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
PubChem CID 68119
IUPAC-namn 1,2-bis(furan-2-yl)ethane-1,2-dione
LEDER C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Furil
Smältpunkt 162°C to 165°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 383882
Formel vikt 190.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.