Läs mer
2,2'-Furil-dioxim, blandning av isomerer, 97 %
Produktkod. 11416856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416856 1 g 1g
11426856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23972.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 522-27-0 | C10H8N2O4 | 220,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 522-27-0
Molekylformel C10H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 220.18
MDL-nummer MFCD00075315
InChI-nyckel RBOZTFPIXJBLPK-DSOJMZEYSA-N
Synonym alpha-furil dioxime, furildioxime, alpha-furyldioxime, di-2-furylglyoxime, bis 2-furyl glyoxime, di-2-furylethanedione dioxime, ethanedione, di-2-furanyl-, dioxime, glyoxime, di-2-furyl, furil, dioxime, 1z,2z-1,2-di furan-2-yl ethane-1,2-dione dioxime
PubChem CID 5359431
LEDER O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CO1)/C1=CC=CO1
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,2'-Furil dioxime
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt ∼165 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 85894
Merck Index 14,4306
IUPAC-namn N-[(1E)-1,2-bis(furan-2-yl)-2-nitrosoetenyl]hydroxylamin
Formel vikt 220.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.