Läs mer
2,2'-Furoin, 98%
Produktkod. 11472328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472328 5 g 5g
11482328 25 g 25g
11492328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15272.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 552-86-3 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-86-3
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00003246
InChI-nyckel MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym furoin, 2,2'-furoin, 1,2-di furan-2-yl-2-hydroxyethanone, furoylfurylcarbinol, ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy, alpha-furoin, .alpha.-furoin, ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy, 1,2-bis furan-2-yl-2-hydroxyethan-1-one, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxyethanone
PubChem CID 11100
IUPAC-namn 1,2-bis(furan-2-yl)-2-hydroxietanon
LEDER OC(C(=O)C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Furoin
Smältpunkt 137°C to 139°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 383995
Formel vikt 192.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.