Läs mer
2-(2-Furyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507284
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10507284 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10336904 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10694585 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10507284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46201CB
Kemiska identifierare
CAS 331942-47-3
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.182
InChI-nyckel QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
PubChem CID 2772293
IUPAC-namn 2-(furan-2-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Furyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.18
Procent renhet 97%