Läs mer
2-(2-Furyl)bensonitril 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10255914 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46216DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 155395-45-2
Molekylformel C11H7NO
Molekylvikt (g/mol) 169.18
MDL-nummer MFCD04039074
InChI-nyckel XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 4335608
IUPAC-namn 2-(furan-2-yl)bensonitril
LEDER N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Furyl)benzonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.18
Procent renhet 97%