Läs mer
[2-(2-Furyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10664215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10664215 250 mg 250mg
10387404 1 g 1g
10032084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10664215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46209CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 139697-88-4
Molekylformel C11H10O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD06203101
InChI-nyckel NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 10855985
IUPAC-namn [2-(furan-2-yl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%