Läs mer
[2-(2-Furyl)fenyl]metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10082414
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082414 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10728275 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082414 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46213CB
Kemiska identifierare
CAS 771573-25-2
Molekylformel C11H11NO
Molekylvikt (g/mol) 173.215
MDL-nummer MFCD06213664
InChI-nyckel KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
PubChem CID 18525791
IUPAC-namn [2-(furan-2-yl)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(2-Furyl)phenyl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%