Läs mer
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]bensoesyra (Salicylsalicylsyra), Mikromol™
Produktkod. 17984196
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17984196 250 mg
1 options
Produktkod. 17984196 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0133.030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]bensoesyra (salicylsalicylsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
CAS 552-94-3
Analyt- eller komponentnamn 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Carbasalate Imp. D (EP), 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Salicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity E, Carbasalate Calcium Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
LEDER OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC-namn 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 258,0528 g/mol