Learn More
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 17984196
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17984196 250 mg 250mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17984196 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0133.030250
 Restricted Item
Beräknad leverans: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
CAS 552-94-3
Analyte or Component Names 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H10 O5
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Carbasalate Imp. D (EP), 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Salicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity E, Carbasalate Calcium Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC Name 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Quantity 250 mg
Formula Weight 258.0528 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.