Läs mer
2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1-phenylethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1-phenylethanol |
| CAS | 4397-15-3 |
| Molekylformel | C10H15NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c12-7-6-11-8-10(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13H,6-8H2 |
| LEDER | OCCNCC(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-hydroxyethylamino)-1-phenylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vikt | 181.1103 |