Läs mer
2-[(2-Hydroxyethyl)octadecylamino]ethyl ester octadecanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Hydroxyethyl)octadecylamino]ethyl ester octadecanoic acid |
| CAS | 52497-24-2 |
| Molekylformel | C40 H81 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Octadecyl(2-hydroxyethyl)(2-stearoyloxyethyl)amine, Octadecyldiethanolamine monostearate, Stearyldiethanolamine monostearate, Stearyldiethanolamine stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C40H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41(36-38-42)37-39-44-40(43)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h42H,3-39H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OCCN(CCO)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-[2-hydroxyethyl(octadecyl)amino]ethyl octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.076 |
| Formel vikt | 623.622 |