Läs mer
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495607
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495607 500 g 500g
11485607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11495607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23579.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 103-74-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5'-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5′-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
Solubility
Soluble in Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly).
Notes
Hygroscopic. Store under dry inert gas. Store away from moisture, strong bases and oxidizing agents. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-74-2
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00006364
InChI-nyckel BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylethanol
LEDER C1=CC=NC(=C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Smältpunkt -8°C
Densitet 1.095
Kokpunkt 235°C to 238°C
Flampunkt 117°C (243°F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 500 g
Beilstein 111205
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly).
Formel vikt 123.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.