Läs mer
2-(2-Hydroxyphenoxy)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Hydroxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 40340-32-7 |
| Molekylformel | C8 H11 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| LEDER | NCCOc1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminoethoxy)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vikt | 153.079 |