Läs mer
2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 49608-51-7 |
| Molekylformel | C10H9NO3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-2-(2-hydroxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic Acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, Dihydroeruginoic Acid, HTC, NSC 128295 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c12-8-4-2-1-3-6(8)9-11-7(5-15-9)10(13)14/h1-4,7,12H,5H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)C1CSC(=N1)c2ccccc2O |
| IUPAC-namn | 2-(2-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.25 |
| Formel vikt | 223.0303 |