Läs mer
2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one |
| CAS | 1218-69-5 |
| Molekylformel | C14 H9 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4H-1,3-Benzoxazin-4-one, 2-(2-hydroxyphenyl)-, 4H-1,3-Benzoxazin-4-one, 2-(o-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 2-(2-Hydroxyphenyl)benz[e][1,3]oxazin-4-one, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, Deferasirox Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO3/c16-11-7-3-1-5-9(11)14-15-13(17)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,16H |
| LEDER | Oc1ccccc1C2=NC(=O)c3ccccc3O2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-hydroxyphenyl)-1,3-benzoxazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.23 |
| Formel vikt | 239.0582 |