Läs mer
2-(2-hydroxyfenyl)acetamid (~90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Formel vikt | 151.0633 |