Läs mer
2-(2-hydroxyfenyl)acetamid (~90 %), TRC
Produktkod. 30401534
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401534 50 mg
30397890 250 mg
30395236 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30401534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH10058850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22446-40-8
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyfenyl)acetamid
LEDER NC(=O)Cc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formel vikt 151.0633