Läs mer
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole, 98%
Produktkod. 11493947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493947 5 g 5g
11403957 25 g 25g
11484140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19346.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3411-95-8 | C13H9NOS | 227.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3411-95-8
Molekylformel C13H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 227.28
MDL-nummer MFCD00022869
InChI-nyckel NSDGEQWRYXOZLN-UKTHLTGXSA-N
Synonym phenol, o-2-benzothiazolyl, 2-2-hydroxyphenyl benzothiazole, o-2-benzothiazolyl phenol, phenol, 2-2-benzothiazolyl, 2-2-benzothiazolyl phenol, 2-o-hydroxyphenyl benzothiazole, 2-2'-hydroxyphenyl benzothiazole, 2-1,3-benzothiazol-2-yl phenol, 6z-6-3h-1,3-benzothiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, mvvgspcxhrfddr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 5376551
LEDER O=C1C=CC=C\C1=C1\NC2=CC=CC=C2S1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Smältpunkt 130°C to 134°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 173026
IUPAC-namn (6Z)-6-(3H-1,3-bensotiazol-2-yliden)cyklohexa-2,4-dien-1-on
Formel vikt 227.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.