Läs mer
2,2'-[Iminobis(methylene)]bisphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[Iminobis(methylene)]bis-phenol |
| CAS | 4481-51-0 |
| Molekylformel | C14 H15 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c16-13-7-3-1-5-11(13)9-15-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8,15-17H,9-10H2 |
| LEDER | Oc1ccccc1CNCc2ccccc2O |
| IUPAC-namn | 2-[[(2-hydroxyphenyl)methylamino]methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1103 |