Läs mer
2,2’-Iminobis(N-(2,6-Dimethylphenyl)acetiamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | USP Lidocaine Impurity E |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O2/c1-13-7-5-8-14(2)19(13)22-17(24)11-21-12-18(25)23-20-15(3)9-6-10-16(20)4/h5-10,21H,11-12H2,1-4H3,(H,22,24)(H,23,25) |
| Formel vikt | 339.1947 |
| Procent renhet | >95% |