Läs mer
2,2'-Iminodiacetic Acid (Iminodiacetic Acid), Mikromol™
Beskrivning
2,2'-Iminodiacetic Acid (Iminodiacetic Acid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iminodiacetic acid |
| CAS | 142-73-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iminodiacetic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H7 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Glycine Imp. A (EP), N-(carboxymethyl)-Glycine, Acetic acid, iminodi- (6CI,8CI), ((Carboxymethyl)amino)acetic acid, Acetic acid, 2,2'-iminobis-, Aminodiacetic acid, Diglycin, Diglycine, Diglycocoll, IDA, IDA (chelating agent), IMDA, Iminobis(acetic acid), Iminodiacetic acid, Iminodiethanoic acid, N-(Carboxymethyl)glycine, NSC 18467, alpha-Iminodiacetic acid, Glycine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CNCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(carboxymethylamino)acetic acid |
| Visa mer |