Läs mer
2,2' – Iminodietanol (Dietalamin), Mikromol™
Produktkod. 17961526
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17961526 100 mg
1 options
Produktkod. 17961526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1204.020100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,2' – Iminodietanol (Dietanamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethanolamine
CAS 111-42-2
Analyt- eller komponentnamn Diethanolamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
LEDER OCCNCCO
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyethylamino)etanol
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 105,079 g/mol