Läs mer
2-(2-Iodophenyl-d4)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Iodophenyl-d4)acetic Acid |
| CAS | 1217360-62-7 |
| Molekylformel | C8H3D4IO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (o-Iodophenyl-d4)acetic Acid, (2-Iodophenyl-d4)acetic Acid, 2-Iodobenzene-d4-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)O)c(I)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.07 |
| Formel vikt | 265.9742 |