Läs mer
2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide, TRC
Produktkod. 30408040
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408040 100 mg
30400647 10 mg
30394998 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI717537100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217360-63-8
Molekylformel C10H8D4INO
Molekylvikt (g/mol) 293.14
Synonym 6-Iodo-N,N-dimethyl-benzene-2,3,4,5-d4-acetamide
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodophenyl)acetamide
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)N(C)C)c(I)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12INO/c1-12(2)10(13)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6H,7H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Formel vikt 293.0215