Läs mer
(+)-2,2'-isopropylidenbis[(4R)-4-fenyl-2-oxazolin], Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11976831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11976831 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11976831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428050010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 150529-93-4 | C21H22N2O2 | 334.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Förpackning Glasflaska
CAS 150529-93-4
Molekylformel C21H22N2O2
MDL-nummer MFCD00192244
Smältpunkt 56.0°C to 58.0°C
Merck Index 15, 1297
InChI-nyckel JTNVCJCSECAMLD-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)(C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1)C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (4R)-4-fenyl-2-[2-[(4R)-4-fenyl-4,5-dihydro-l,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 334.42
PubChem CID 676390
Kvantitet 1 g
Formel vikt 334.42
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-2,2'-Isopropylidenebis¢(4R)-4-phenyl-2-oxazoline!
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.