Läs mer
2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazolin], 98 %
Produktkod. 10654175 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10654175 1 g Glasflaska 1g
10386544 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654175 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427520010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 131833-93-7 | C17H30N2O2 | 294,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131833-93-7
Molekylformel C17H30N2O2
Molekylvikt (g/mol) 294.44
MDL-nummer MFCD00192243
InChI-nyckel DPMGLJUMNRDNMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4s,4's-2,2'-propane-2,2-diyl bis 4-tert-butyl-4,5-dihydrooxazole, s,s---2,2'-isopropylidenebis 4-tert-butyl-2-oxazoline, t-bu-box, s,s, 2,2'-isopropylidenebis 4s-4-tert-butyl-2-oxazoline, s,s---2,2-bis 4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl propane, s,s---2,2-dimethylmethylene bis 4-tert-butyl-2-oxazoline, 4s-4-tert-butyl-2-2-4s-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4-tert-butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, s,s-t-bu-box
PubChem CID 688208
IUPAC-namn (4S)-4-tert-butyl-2-[2-[(4S)-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazol
LEDER CC(C)(C)C1COC(=N1)C(C)(C)C1=NC(CO1)C(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84 °C
Färg Vit till gul
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 1297
Specifik rotation -118° till -122° (20 °C, 589 nm) (c=5, i CHCL3)
Formel vikt 294.44
Procent renhet 99 %, 98 % e.e
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.