missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-Isopropylidenediphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Isopropylidenediphenol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-7-3-5-9-13(11)16)12-8-4-6-10-14(12)17/h3-10,16-17H,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?