Läs mer
2-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4S/c1-9-5(8)3-10-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 164.0143 |