Läs mer
2-(2-Methoxyethoxy)acetic Acid (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyethoxy)acetic Acid |
| CAS | 16024-56-9 |
| Molekylformel | C5H10O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2-Methoxyethoxy)acetic Acid, 3,6-Dioxaheptanoic Acid, NSC 127858 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | COCCOCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methoxyethoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |