Läs mer
2-(2-Methoxyethoxy)acetic Acid (90%), TRC
Produktkod. 30479444
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30479444 25 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30479444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26278525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methoxyethoxy)acetic Acid
CAS 16024-56-9
Molekylformel C5H10O4
Kvantitet 25 g
Synonym (2-Methoxyethoxy)acetic Acid, 3,6-Dioxaheptanoic Acid, NSC 127858
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
LEDER COCCOCC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-methoxyethoxy)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Formel vikt 134.0579