missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine |
| CAS | 31576-51-9 |
| Molekylformel | C5H13NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene Glycol) Methyl Ether Amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCCN |
| IUPAC-namn | 2-(2-methoxyethoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vikt | 119.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?