Läs mer
2-(2-metoxietoxi)etanol, 99 %
Produktkod. 10041590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041590 1 L Glasflaska 1 L
10051590 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11984731 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10041590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 SEK
    426.65 SEK / 1 L
    Save 63.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-77-3
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-nyckel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-namn 2-(2-metoxietoxi)etanol
LEDER COCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Smältpunkt -70.0°C
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 194.0°C
Flampunkt 83°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Merck Index 15,3136
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viskositet 3.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 120.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.