Läs mer
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 1122568-09-5 |
| Molekylformel | C9H13BO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | B-[2-(2-Methoxyethoxy)phenyl]boronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-6-7-14-9-5-3-2-4-8(9)10(11)12/h2-5,11-12H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | OB(O)C(C=CC=C1)=C1OCCOC |
| IUPAC-namn | (2-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.01 |
| Formel vikt | 196.09 |