Läs mer
2-(2-Methoxyethyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyethyl)phenol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 152.0837 |