Läs mer
2-(2-Methoxyphenoxy)-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 198.0892 |
| Procent renhet | >95% |